Learn More
Mettler Toledo™ Solución de limpieza de tiourea
Elimina la contaminación por sulfuro de plata de los electrodos de pH. La solución de limpieza de tiourea Mettler Toledo™ ayuda a mantener el rendimiento de los electrodos y debe utilizarse después de las mediciones y antes de la recalibración. El tratamiento se debe aplicar hasta la decoloración.
Marca: Mettler Toledo™ 51350102
28.74 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
El electrodo de pH es el principal agente de medición del pH. Apenas requiere cuidado especial y atención. Es necesaria la eliminación de la contaminación antes de poder volver a calibrar el electrodo y utilizarlo para otra medición. El enjuague con agua desionizada no es suficiente cuando hay contaminación por sulfuro de plata; en este caso, se recomienda la tiourea.
- Disponible en un práctico frasco con tapón de rosca con etiqueta clara
- La ficha técnica y la etiqueta contienen información de acuerdo con el Sistema globalmente armonizado (GHS)
- La duración del tratamiento es de aproximadamente 1 hora.
Especificaciones
Incolora | |
Solución de limpieza de tiourea, 250 ml | |
Limpieza | |
Inodoro | |
1 | |
Completamente miscible en agua |
Tiourea/tiocarbamida (del 5 al 10 %) y HCl | |
Electrodo de pH | |
Para la limpieza de uniones con contaminación de sulfuro de plata | |
Frasco | |
250 ml |
Seguridad y manipulación
- Cleaning solution Thiourea / HCl
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: thiourea, Hydrochloric acid
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30