Learn More
Brand™ Cámaras de recuento Thoma
Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE. Las cámaras de recuento Thoma BRAND™ Blaubrand™ se utilizan únicamente para el recuento de plaquetas y eritrocitos. El rayado se corresponde con el cuadrado grande central de la cámara Neubauer. Los minicuadrados tienen un área de 0.0025 mm2 cada uno. Los cuadrados externos grandes se han dejado incompletos de manera intencionada.
83.25€ - 86.85€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispositivo de recuento |
---|---|
Cantidad | 1Each |
Fondo (métrico) | 0,1mm |
Certificaciones/conformidad | Directiva IVD 98/79 CE |
Para utilizar con (aplicación) | Recuento de eritrocitos y trombocitos |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10648431
|
Brand™
718020 |
Con pinzas de resorte |
86.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10054030
|
Brand™
718005 |
Sin abrazaderas de resorte |
83.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El rayado se corresponde con el cuadrado grande central de la cámara Neubauer.
- Los minicuadrados tienen un área de 0.0025 mm2 cada uno.
- Se utiliza para el recuento de trombocitos y eritrocitos.
- Marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Dispositivo de recuento | |
0,1mm | |
Recuento de eritrocitos y trombocitos |
1Each | |
Directiva IVD 98/79 CE |