Learn More
Euro Protection™ Thor Multirisk Pants, Navy
Click to view available options
Material:
Algodón, Poliéster
Tipo de producto:
Pantalón multirriesgo
Resistente a:
Ignífugas, antiestática
Certificaciones/conformidad (Europa):
EN ISO 11611:2007 clase 1 - A1 IEC 61482-2:2009 clase 1 - 4 kA EN 13034:2005+A1:2009 tipo PB6 EN 1149-5:200 EN 14404:2004+A1:2010 tipo 2
Modelo:
Incluye cinta de banda reflectante
Descripción
- Ignífugoas
- Antiestático
- Cinta de banda reflectante
- Fabricados de algodón/poliéster
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Tipo de producto | Pantalón multirriesgo |
Material | Algodón, Poliéster |
Resistente a | Ignífugas, antiestática |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 11611:2007 clase 1 - A1 IEC 61482-2:2009 clase 1 - 4 kA EN 13034:2005+A1:2009 tipo PB6 EN 1149-5:200 EN 14404:2004+A1:2010 tipo 2 |
Modelo | Incluye cinta de banda reflectante |