Learn More
SymLine™ Adaptadores
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Marca:  SymLine™ 106415
38.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10364260
  • 50.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Already exists
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Especificaciones
Rosca externa
Black
HDPE-EC
Adaptador de rosca, GL25 (m) a G 1,27 cm (1/2 pulg) (m)
5 entradas de sensores y 6 salidas libres de potencial
Adaptador
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SymLine™ Adaptadores > Adaptadores; descripción: Adaptador de rosca, GL25 (m) a G 1,27 cm (1/2 pulg) (m); tipo: Adaptador