Learn More
SymLine™ Adaptadores
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Marca:  SymLine™ 106523
93.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15886024
  • 119.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Already exists
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rosca, GL25 (f) a GL25 (f)
Black
HDPE-EC
Adaptador
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote27007UN25 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2025 Catalog Number106523
Número de lote07024UN25 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/02/2025 Catalog Number106523
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SymLine™ Adaptadores > Adaptadores; descripción: Adaptador de rosca, de GL25 (f) a GL25 (f); tipo: Adaptador