Learn More
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Los tapones de seguridad y los tapones de residuos de seguridad están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca adecuada para su contenedor sigue sin estar disponible, utilice el adaptador correspondiente.
Marca: SCAT™ 107093
51.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
- Fabricado con polipropileno (PP)
- Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
- Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Rosca 1: S51 (f), rosca 2: GL45 (m) | |
Colorless | |
Polypropylene | |
Adaptador de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
59Hours
21Minutes
42Seconds
11New Offer Ahorre hasta un 70%