Learn More
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Código de producto. 10170130 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Rosca 1: S51 (m), rosca S55 (f)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10170130
Marca: SCAT™ 107092
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de seguridad y los tapones de residuos de seguridad están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca adecuada para su contenedor sigue sin estar disponible, utilice el adaptador correspondiente.
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Fabricado con polipropileno (PP)
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Tamaño del tapón Rosca 1: S51 (m), rosca S55 (f)
Color del tapón Incoloro
Material de revestimiento Polypropylene
Tipo de producto Adaptador de rosca