Learn More
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Rosca 1: GL/S40 (f), rosca 2: GL45 (m)
Rosca 1: Rosca 2 S 60/61 (f): GL45 (m)
Rosca 1: S51 (f), rosca 2: GL45 (m)
Rosca 1: S55 (f), rosca 2: GL45 (m)
Rosca 1: S60/61, rosca 2: S55 (m)
Color del tapón:
Incoloro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
- Fabricado con polipropileno (PP)
- Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
- Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | Rosca 1: Rosca 2 S 60/61 (f): GL45 (m) |
| Color del tapón | Incoloro |
| Material de revestimiento | Polypropylene |
| Tipo de producto | Adaptador de rosca |