Learn More
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Rosca 1: 5,08 cm (2 in) BSP/G2 in (F), rosca 2: S60 (m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
- Fabricado con polipropileno (PP)
- Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
- Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | Rosca 1: 5,08 cm (2 in) BSP/G2 in (F), rosca 2: S60 (m) |
| Color del tapón | Gris |
| Material de revestimiento | Polypropylene |
| Tipo de producto | Adaptador de rosca |