Learn More
Idex Adaptador Luer PEEK roscado
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
31.75€
Especificaciones
Tipo Adaptador de Luer roscado
Diámetro interior (imperial) 0,05 in
Temperatura máx. (métrico) 125 °C
Material PEEK
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
12947759
Ver documentos
Idex
02023-59
Negro Luer hembra x M6 hembra de fondo plano
31.75€
cada uno
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
  • Fabricado a partir de polímeros inertes
Los adaptadores Luer de conexión rápida están diseñados para conectar cualquier Luer hembra a cualquier Luer macho en una gran variedad de aplicaciones.Se utilizan con adaptadores Luer Lock macho para una conexión más segura.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de Luer roscado
0,05 in
125 °C
PEEK