Learn More
S-Curve™ Three Compartment Glove Dispenser with Single Lid, Front Access
Click to view available options
Material:
PETG
Descripción
- Tapa simple e inclinada con bisagra de longitud completa para mantener el flujo HEPA
- Orificios de acceso frontales para facilitar la dispensación del producto
- Se puede montar con soportes de pared de alta resistencia (incluidos)
- Bordes tratados con llama para un acabado suave
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de guantes |
Color | Transparente |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 12 x 16 x 12 pulg. |
Admite | Guantes |
Material | PETG |
Mounting | Ojo de cerradura |
No. of Compartments | 3 |
Product Style | Carga superior |
Incluye | Elementos de montaje |
Grosor (imperial) | 0,25 pulg. |