Learn More
Fisherbrand™ Dispensador de tres compartimentos
Click to view available options
Dimensiones (F x An x L): 203 x 406 x 406mm
Descripción
- El resistente acrílico es transparente, por lo que los niveles de producto son siempre visibles.
- Dimensiones: 406 x 406 x 203mm
- Para su uso en hospitales, laboratorios, consultorios médicos, consultorios veterinarios, consultorios odontológicos, etc.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Gris |
Incluye | Tornillos de montaje en pared |
Fondo (métrico) | 203 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 203 x 406 x 406 mm |
Altura (métrico) | 406 mm |
Admite | Pequeños accesorios y elementos de protección personal |
Cantidad | 1 unidad |
Anchura (métrico) | 406 mm |
Tipo de producto | Dispensador |
Material | Acrílico |