Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03314488
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000241
  • 723.00€ /
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Matraces de fondo redondo de tres cuellos
  • Matraces de destilación en ángulo de cuellos laterales
  • Conforme a DIN 12394
  • Dos cuellos laterales en ángulo (20°)
  • Juntas cónicas esmeriladas
  • Etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
279 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 29/32
10 L
Side Neck NS 29/32