Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks Side Necks Parallel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03304488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matraces de reacción de conformidad con DIN 12392
- Con dos cuellos laterales paralelos
- Con juntas cónicas esmeriladas
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
10 L | |
Vidrio Duran | |
Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 29/32 | |
279 mm |