Learn More
Codan™ Jeringa hipodérmica de tres piezas para oreja
Use las jeringas de tres partes Codan™ para suplir una variedad de necesidades médicas entre las que se incluyen: cateterismo, tratamientos de oído hipodérmico y muchas más. Las jeringas no contienen látex, caucho ni silicona. El émbolo de plástico tiene un tiro suave y un tope de seguridad positivo para evitar derrames accidentales
Marca: Codan™ 629502
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Serie económica. Junta de silicona en anillo circundante de polipropileno. Cuerpo y pistón en polipropileno con marcas graduadas serigrafiadas• Jeringa
Especificaciones
Sí | |
Doble | |
Sí | |
30 ml | |
Punta Luer excéntrica | |
Sí |
Polypropylene | |
Jeringa excéntrica con punta Luer de 3 partes | |
1 ml | |
Hypodermic Ear | |
Sí |