Learn More
DWK Life Sciences Seguro de llave de 3 piezas, completo para el uso con machos para llave huecos
Para asegurar el macho para llave hueco en una llave de una vía DURAN™.
90.80€ - 389.00€
Especificaciones
Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
N.° por paquete | 100/Paq. |
Para utilizar con (aplicación) | Para fijar el tapón de grifo hueco DURAN™ al grifo esmerilado de una vía DURAN™ |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15844528
|
DWK Life Sciences
286041409 |
NS 12.5 |
90.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894528
|
DWK Life Sciences
286046004 |
NS 21.5 |
162.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804538
|
DWK Life Sciences
286046107 |
24, 29,2 NS |
389.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874528
|
DWK Life Sciences
286044209 |
NS 18.8 |
109.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12848041
|
DWK Life Sciences
286042808 |
NS 14.5 |
107.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El seguro de llave compuesto por 3 piezas sostiene y asegura en la hembra de la llave al macho DURAN™ hueco.- de 3 piezas, para machos para llave huecos
- El seguro de llave de 3 piezas sostiene y asegura el macho en la hembra de la llave
Especificaciones
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
Sí | |
100/Paq. | |
Para fijar el tapón de grifo hueco DURAN™ al grifo esmerilado de una vía DURAN™ |