Learn More
Mecmesin™ Flexión a tres puntos
Para realizar una variedad de pruebas de flexión
Marca:  Mecmesin™ 432266
Encompass
Código de producto. 11983838
  • 2628.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Dos yunques de soporte inferiores
Descripción
Descripción
  • Sujeción de flexión a tres puntos
  • Yunque de carga central superior para acomodar muestras de diferentes tamaños
  • La viga de soporte se gradúa longitudinalmente en unidades métricas/imperiales para una colocación de yunques precisa.
  • Radio de yunque estándar: 5 mm
  • Fuerza: 10kN
  • Ancho de yunque: 4cm
  • Yunque inferior de tramo: Entre 2 y 29cm
  • Peso: 0,82kg
Especificaciones
Especificaciones
Flexión a tres puntos
Aluminio
Fuerza de medición