Learn More
Buerkle™ Válvula de tres vías
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Para utilizar con:
10 mm
6,8 mm
Tubo de 10 mm
Tubo de 4,5 mm
Tubo de 4,5 mm
Tubo de 6,8 mm
Tipo de producto:
Válvula con 2 vías
Válvula de tres vías
Válvula de 2 vías
Válvula de 3 vías
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Hecha de sólido PTFE con boquillas de manguera
- Resistente a productos químicos
- Muy fácil conexión gracias a sus excelentes propiedades de antifricción
- Mangos azules de PP
- Resistente a la compresión máx de 1 bar
- Vacío adecuado hasta 10 ¯¹ mmHg
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno (mango), PTFE |
| Para utilizar con | Tubo de 4,5 mm |
| Anchura (métrico) | 2 mm |
| Color | Mango azul |
| Tipo de producto | Válvula de 3 vías |