Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Código de producto. 17820807 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17820807
Marca: Thermo Scientific™ 4MP0035
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Le permite tomar varias muestras representativas de sus líquidos de proceso cómodamente y en un sistema cerrado.
El sistema de muestreo Thermo Scientific™ Three60™ le permite tomar una muestra representativa de su producto con el mínimo esfuerzo. Las rutas de fluidos de los cuatro contenedores de bioprocesamiento (BPC) y conjuntos pre-irradiados incluyen válvulas de giro rápido y desconexiones de pinzamiento y corte para la transferencia y eliminación de fluidos. El sistema de muestreo Three60 está compuesto por película 77 Thermo™ Scientific ASI™, una película de polietileno de 5 capas y 7 ml que incluye 2 puertos (1 inserto Luer lock + tapón, 1 punto de inyección).
  • Compatible con un conector sanitario de 3,8 cm
  • No requiere hardware caro
  • Cada paquete Three60 contiene una válvula y cuatro conjuntos con desconexiones de pinzamiento y corte
  • Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
Aplicaciones
  • Eliminan la necesidad de limpiar los depósitos y reducen las duraciones de los ciclos
  • Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensiones 16,0 x 10,0 cm
Descripción de la película ASI™ 77
Embalaje exterior Colocado en una bandeja termoformada y sellada
Detalle del puerto 2 puertos (1 inserto Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección)
Material Etilvinilacetato (EVA)
Cantidad 8 por caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Método de esterilización Irradiada
Línea de productos Three60
Tipo de producto Sistema de muestreo