Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El sistema de muestreo Thermo Scientific™ Three60™ le permite tomar una muestra representativa de su producto con el mínimo esfuerzo. Las rutas de fluidos de los cuatro contenedores de bioprocesamiento (BPC) y conjuntos pre-irradiados incluyen válvulas de giro rápido y desconexiones de pinzamiento y corte para la transferencia y eliminación de fluidos. El sistema de muestreo Three60 está compuesto por película 77 Thermo™ Scientific ASI™, una película de polietileno de 5 capas y 7 ml que incluye 2 puertos (1 inserto Luer lock + tapón, 1 punto de inyección).
- Compatible con un conector sanitario de 3,8 cm
- No requiere hardware caro
- Cada paquete Three60 contiene una válvula y cuatro conjuntos con desconexiones de pinzamiento y corte
- Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
Aplicaciones
- Eliminan la necesidad de limpiar los depósitos y reducen las duraciones de los ciclos
- Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Dimensiones | 16 x 13,5 cm |
| Descripción de la película | ASI™ 77 |
| Embalaje exterior | Colocado en una bandeja termoformada y sellada |
| Detalle del puerto | 2 puertos (1 inserto Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección) |
| Material | Etilvinilacetato (EVA) |
| Cantidad | 8 por caja |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Método de esterilización | Irradiada |
| Mostrar más |