Learn More
Thrombomodulin / CD141 Mouse, Clone: THBD/1591, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | Thrombomodulin / CD141 |
---|---|
Clon | THBD/1591 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900968
|
EnquireBio
7056-MSM1-P0 |
20 μg | N/A | ||||||
15910968
|
EnquireBio
7056-MSM1-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Thrombomodulin / CD141 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
7056 | |
Recombinant human Thrombomodulin protein fragment (aa69-194) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
100kDa |
THBD/1591 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_000352 | |
THBD | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
THP1 Cells. Placenta, Angiosarcoma, Bladder or Cervical Carcinoma |