Learn More
Acetato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11312538
Acetato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312538
2 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Código de producto. 11312538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014582.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Thulium Acetate is the important dopant for silica-based fiber amplifiers. It can also be used in portable X-ray devices that has been bombarded in a nuclear reactor as a radiation source. Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. The other main application is used for optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 314041-04-8
Fórmula molecular C6H9O6Tm
Peso molecular (g/mol) 346.07
Número MDL MFCD00013046
Clave InChI SNMVVAHJCCXTQR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
Nombre IUPAC thulium(3+) triacetate
SMILES [Tm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) acetate hydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Moderately soluble in water,strong mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.07 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP09J015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number014582.09,014582.04
Número de loteN28J044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number014582.09,014582.04
Número de loteN17I015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number014582.09,014582.04
Número de loteM20I025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number014582.09,014582.04
Número de loteN24H004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number014582.09,014582.04
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >