Learn More
Cloruro de tulio(III) hidrato, 99,99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11356238
Cloruro de tulio(III) hidrato, 99,99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356238
2 g
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Código de producto. 11356238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011201.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Thulium(III) chloride hydrate is used extremely as a rare metal to study the metal science of thulium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19423-86-0
Fórmula molecular Cl3Tm
Peso molecular (g/mol) 275.28
Número MDL MFCD00011283
Clave InChI ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC thulium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) chloride hydrate
Color Verde
Forma física Agregados cristalinos húmedos
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.29 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN28I109 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011201.02,011201.04,011201.09
Número de lote22972A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011201.02,011201.04,011201.09
Número de loteE24L34 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011201.02,011201.04,011201.09
Número de loteH03I21 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011201.02,011201.04,011201.09
Número de loteS10F026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011201.02,011201.04,011201.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de tulio(III) hidrato, 99,99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals >