Learn More
Fluoruro de tulio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Thulium(III) fluoride, anhydrous is used for glass doping and to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics. It is also used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 2200°C |
Nombre del producto químico o material | Thulium(III) fluoride |
Punto de fusión | 1158°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3288 |
Información de solubilidad | Insoluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.93 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P12H019 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 013652.14,013652.06 |
22295A | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 013652.14,013652.06 |
H16X017 | Certificado de análisis | 29/11/2021 | 013652.14,013652.06 |
G14U052 | Certificado de análisis | 24/11/2021 | 013652.14,013652.06 |
22295 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | 013652.14,013652.06 |