Learn More
Fluoruro de tulio(III), anhidro, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11396238
Fluoruro de tulio(III), anhidro, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396238
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11396238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011204.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Thulium(III) fluoride is used for glass doping, and used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics. It is also used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-79-7
Fórmula molecular F3Tm
Peso molecular (g/mol) 225.93
Número MDL MFCD00049611
Clave InChI AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2200°C
Nombre del producto químico o material Thulium(III) fluoride
Punto de fusión 1158°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.93
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 7.9 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote22295 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011204.06,011204.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fluoruro de tulio(III), anhidro, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >