Learn More
Trifluorometanosulfonato de tulio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
A raw material used in synthesis of chemicals .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thulium(III) trifluoromethanesulfonate |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2 g |
Fórmula lineal | Tm(OSO2CF3)3 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 616.13 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Trifluorometanosulfonato de tulio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido