missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thy1.2, Rat anti-Mouse, PerCP, Clone: 30-H12, Abnova™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  Abnova MAB15490.100ug

Código de producto. 16043646

  • 389.00€ / 100 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Thy1.2
Monoclonal
PerCP
In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide).
Mouse thymocytes and splenocytes.
RUO
Mouse
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry
30-H12
Flow Cytometry The optimal working dilution should be determined by the end user.
Rat
100 μg
Primary
Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light.
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado