Learn More
Melford Thymidine
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Store at ambient temperature.
Store at ambient temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 50-89-5 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O5 |
| Cantidad | 100 g |