Learn More
Timol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11471948
Timol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471948
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Código de producto. 11471948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14563.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Thymol is used as a preservative in halothane. It acts as an anesthetic, antiseptic in mouth wash, stabilizer in pharmaceutical preparations. It inhibits the growth and lactate production as well as reduces the uptake of cellular glucose within the bacteria. It is an active ingredient in toothpastes like euthymol. It is involved to control varroa mites and prevent fermentation and the growth of mold in bee colonies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El timol se utiliza como conservante en halotano. Actúa como anestésico, antiséptico en el lavado bucal, estabilizador en preparaciones farmacéuticas. Inhibe el crecimiento y la producción de lactato, así como reduce la captación de glucosa celular en las bacterias. Es un ingrediente activo en dentífricos como el eutimol. Se utiliza en el control de los ácaros del género Varroa y evita la fermentación y el crecimiento de moho en las colonias de abejas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-83-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00002309
Clave InChI MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Isopropyl-5-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol
Punto de fusión 49°C to 52°C
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Número UN UN2430
Beilstein 1907135
Índice Merck 14,9399
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza ≥98%
Densidad 0.97
pH 5 to 7
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251463 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA14563.30,A14563.36,A14563.22
Número de lote10242727 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2022 Catalog NumberA14563.30,A14563.36,A14563.22
Número de lote10160853 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14563.30,A14563.36,A14563.22
Número de lote10195437 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14563.30,A14563.36,A14563.22
Número de lote10145909 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14563.30,A14563.36,A14563.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thymol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thymol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Timol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >