Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de timol, sal sódica, para análisis ACS
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymol Blue sodium salt |
| Punto de fusión | 283.0°C |
| Claridad | Passes Test |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Nombre IUPAC | sodio; 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenolato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.58 |
| Grado | Reactivo ACS |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de transición visual | Acid range: from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow) Alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue) |
| Color | Negro-marrón o negro-verde a naranja |
| Mostrar más |