Learn More
Solución indicadora de timolftaleína al 0,05 % según la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11434749 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11434749 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11434749
Marca: Reagecon 1090701
Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
  • Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
  • Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
  • Para las titulaciones manuales; el titulador de indicador o el analito cambian el color y este cambio es, con diferencia, el método más importante de detección de punto final en dichas titulaciones.
  • Una solución indicadora de máxima calidad como la de Reagecon facilita la detección de punto final, de forma clara e inequívoca, y es esencial para una titulación manual precisa.
Especificaciones
Concentración 0,0005
Para utilizar con (aplicación) Cambio de color por analito y titulación
Envase Frasco Winchester de vidrio ámbar
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • THYMOLPHTHALEIN SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol