missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroglobulin Antibody (rTGB/4744), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08264AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Thyroglobulin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin | |
| Human thyroid follicular cells | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology | |
| 7038 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rTGB/4744 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido