missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Thyroglobulin |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rTGB/4744 |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human thyroid follicular cells |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?