Learn More
Clorhidrato de tiagabina, + 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiagabine hydrochloride |
| CAS | 145821-59-6 |
| Punto de fusión | 192.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C20H26ClNO2S2 |
| Número MDL | MFCD07369025 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | tiagabine hydrochloride, tiagabine hcl, gabitril, abbott 70569.hcl, unii-dqh6t6d8oy, dqh6t6d8oy, abbott-70569.hcl, r-1-4,4-bis 3-methylthiophen-2-yl but-3-en-1-yl piperidine-3-carboxylic acid hydrochloride, --r-1-4,4-bis 3-methyl-2-thienyl-3-butenyl nipecotic acid, hydrochloride |
| Mostrar más |