Learn More
Nitritex™ Mascarilla con amarre con visera
Click to view available options
:
Dimensiones (L x An): 210 x 95 mm
Descripción
- Sin látex.
- Mascarilla con baja acumulación de pelusas
- Alta eficiencia de filtración de bacterias y partículas
- Visor ópticamente claro
- Visor sin distorsión
- Visor antiniebla
- Amarre
- Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
- Banda de nariz de acero revestido de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máscara con visera |
| Color | Blanco |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | Plisado con lazos, VFM201 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, ISO 2859 |
| Estructura | 3 capas de sellado ultrasónico, cara exterior: Poliéster hidrófobo (no tejido), capa de filtro: Poliéster fundido, revestimiento interior: Polipropileno hidrófilo/PE (no tejido), bridas: Poliéster, sujeción a las orejas Poliuretano |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 210 x 95 mm |
| Eficacia de filtro | >96% |
| Incluye | Mascarilla de visera |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Mostrar más |