Learn More
BOTT Tilt stand Bott, length: 100 mm, W: 4 mm
Marca:  BOTT A025508
Encompass_Preferred
Tilt stand Bott, length: 100 mm, W: 4 mm
Código de producto. 15570578
  • 17.48€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-01-2026