Learn More
TIM-3 (CD366) Mouse anti-Human, BB515, Clone: 7D3, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
307.00€ - 590.00€
Especificaciones
Antígeno | TIM-3 (CD366) |
---|---|
Clon | 7D3 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Blue 515 (BB515) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15894399
|
BD Biosciences
565569 |
25 Tests |
307.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15884399
|
BD Biosciences
565568 |
100 Tests |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Especificaciones
TIM-3 (CD366) | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 515 (BB515) | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human TIM-3 | |
Primary | |
Vol. Per test: 5μL |
7D3 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
CD366; HAVCR2; TIM3; T cell immunoglobulin mucin-3; TIMD-3; KIM-3 | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BB515 under optimum conditions and unconjugated antibody was removed. |
For Research Use Only.