Learn More
Estaño, 99,8 %, polvo, malla -325, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin |
Color | Gris |
Nombre de nota | -325 mesh |
Punto de fusión | 231.9°C |
Punto de ebullición | 2270.0°C |
Densidad | 7.3000g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
Fórmula lineal | Sn |
Cantidad | 500 g |
Fieser | 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tin, powder, -325 mesh
RUO – Research Use Only
Título del producto
Estaño, 99,8 %, polvo, malla -325, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido