Learn More
Cloruro de estaño(II) dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tin(II) chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de estaño(II) se utiliza como agente sensibilizante en la preparación de vidrio y plástico para metalización. Sirve como un potente agente reductor. Otros usos del cloruro estañoso son los baños de estañado, inhibidores de corrosión, polímeros, elastómeros termoplásticos, flujo de soldadura, antioxidante, agente de bronceado y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico concentrado y diluido, alcohol, acetato de etilo, ácido acético glacial y solución de hidróxido sódico. Se descompone con exceso de agua.
Notas
Higroscópico y absorbe la humedad o el agua del aire. Incompatible con metales, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y trifluoruro de bromo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin(II) chloride dihydrate |
| Punto de fusión | 42°C to 46°C |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | SnCl2·2H2O |
| Número UN | UN3260 |
| Índice Merck | 14,8783 |
| Información de solubilidad | Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.65 (189.62 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.