Learn More
Dihidrato de cloruro de estaño(II), certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Descripción
Cl2Sn.2H2O, número de CAS-10025-69-1, 500 g, 652 °C, incoloro, 225,63 g/mol, 37 °C, 149863, jarra de plástico para polvo, sólido
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 652°C |
Punto de fusión | 37°C |
Color | Incolora |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.63g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tin(II) chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Dihidrato de cloruro de estaño(II), certificado AR para análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido