Learn More
Tin(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin(Ii) Chloride Dihydrate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | SnCl2 · 2H2O |
Número UN | 3260 |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.65g/mol |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Reagent |