Learn More
Yoduro de estaño(II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tin(II) iodide is used to prepare organic-inorganic perovskite thin films which exhibit uniform surfaces and strong photoluminescence. It finds application as an analytical reagent in the determination of rhodium and iridium by spectrophotometry. It is also involved in the synthesis of CH3(CH2)11NH3]SnI3 which is a hybrid semiconductor with MoO3 type tin(II) iodide layers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 720°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Tin(II) Iodide |
Punto de fusión | 320°C |
Nombre de nota | Ampouled under argon |
Forma física | Gránulos de malla -10 |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99%, metal basis |
Información de solubilidad | Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.5 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P07L015 | Certificado de análisis | 10/03/2025 | 014476.06,014476.14 |
X09K018 | Certificado de análisis | 10/01/2025 | 014476.06,014476.14 |
Y13K004 | Certificado de análisis | 10/01/2025 | 014476.06,014476.14 |
R08J015 | Certificado de análisis | 20/02/2024 | 014476.06,014476.14 |
U15J064 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 014476.06,014476.14 |