Learn More
Pirofosfato de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
44.42€ - 143.72€
CAS 15578-26-4
Fórmula molecular O7P2Sn2
Peso molecular (g/mol) 411.361
Número MDL MFCD00049544
Clave InChI GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4-
PubChem CID 66379
Nombre IUPAC fosfonato fosfato;estaño(2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11403830
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
089785.18
50 g
44.42€
50 g
11413830
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
089785.30
250 g
143.72€
250 g
Descripción
Descripción
Tin(II) pyrophosphate is used to inhibit the formation of volatile sulfur compounds. Further, it is used for cyanide-free tin coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente la zona con agua abundante y acudir a un médico.Usar guantes adecuados.
Produce irritación en los ojos, en el aparato respiratorio y en la piel.
missing translation for 'einecsNumber' : 239-635-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Pirofosfato de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals