Learn More
Cloruro de estaño(IV), solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
63.21€ - 228.14€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin(IV) chloride |
---|---|
Nombre de nota | 1M Solution in Dichloromethane |
CAS | 7646-78-8, 75-09-2 |
Fórmula molecular | Cl4Sn |
Número MDL | MFCD00011242 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10629784
|
Thermo Scientific Acros
378201000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
63.21€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10055992
|
Thermo Scientific Acros
378208000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
228.14€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de LewisEspecificaciones
Tin(IV) chloride | |
7646-78-8, 75-09-2 | |
MFCD00011242 | |
15, 8901 | |
Solubility in water: reacts | |
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
260.52 | |
260.52 | |
Clear colorless solution, fuming in air | |
1.4190g/mL |
1M Solution in Dichloromethane | |
Cl4Sn | |
09,436; 17,335; 14,304; 13,300; 12,486; 10,370; 07,342; 06,553; 05,627; 03,269; 01,1111; 11,552 | |
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 | |
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J | |
tetracloroestannano | |
24287 | |
1M, exact strength on the certificate of analysis | |
1.419 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede irritar las vías respiratorias.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Declaración GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-588-9
- Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.