Learn More
Polvo de estaño, malla -100, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11305838
Polvo de estaño, malla -100, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305838
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11305838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010378.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99.5%
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW23I019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2023 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
Número de loteM17I042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
Número de loteX22G036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
Número de loteC15R008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
Número de loteW29D032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de estaño, malla -100, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >