Learn More
Polvo de estaño, malla -100, 99,85% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11376687
Polvo de estaño, malla -100, 99,85% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376687
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11376687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000941.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 99.85%
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU02K021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/08/2024 Catalog Number000941.22,000941.36
Número de loteT30K022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Catalog Number000941.22,000941.36
Número de loteQ02K041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog Number000941.22,000941.36
Número de loteZ18J044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2024 Catalog Number000941.22,000941.36
Número de loteN07K007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog Number000941.22,000941.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de estaño, malla -100, 99,85% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >