Learn More
Carga de estaño, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11365828
Carga de estaño, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365828
2 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11365828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010377.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray shot
Densidad 7.31g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Cantidad 2 kg
Tamaño de malla 8-20. Mesh
Olor Odorless
Formulario Granalla
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT30K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
Número de loteQ01K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
Número de loteZ13J042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/12/2023 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
Número de loteP09I031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/06/2022 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
Número de loteP27B041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carga de estaño, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >