Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinidazol
Código de producto. 16594384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 16594384
Marca: Thermo Scientific Chemicals 463510050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19387-91-8
Fórmula molecular C8H13N3O4S
Peso molecular (g/mol) 247.27
Número MDL MFCD00057217
Clave InChI HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-[2-(etanosulfonil)etil]-2-metil-5-nitro-1H-imidazol
SMILES CCS(=O)(=O)CCN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tinidazole
Punto de fusión 124.0°C to 128.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol, very slightly soluble on ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.27