Learn More
Lovibond™ Reactivo de urea 2 Tintometer™, 10 ml
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond
Marca: Lovibond™ 459400
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
- Reactivo de urea 2, 10 ml
- Reactivo líquido de fotometría
- Por regla general, los reactivos líquidos no consisten en una sola preparación, sino que incluyen varios componentes que deben añadirse a la muestra en un orden determinado. Como tanto el tamaño como el número de gotas tienen un efecto decisivo en el complejo de color resultante, los reactivos deben añadirse con un alto grado de precisión. La vida útil de los reactivos líquidos se reduce por el contacto temporal con oxígeno en el aire cuando se abre el frasco, así como por entornos de almacenamiento inadecuados (presencia de luz solar o altas temperaturas).
Especificaciones
Reactivo líquido de fotometría | |
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros | |
10 mL | |
Reactivo de urea 2 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Lovibond™ Reactivo de urea 2 Tintometer™, 10 ml > 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido