Learn More
Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 12.5mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 12.5mm Diameter allow a single sampler to be used to accurately sample a range of different volumes.
56.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Punta |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvo |
Diámetro (métrico) | 12,5 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15809191
|
Sampling Systems™
1030AT-100 |
1 mL |
56.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15879181
|
Sampling Systems™
1030AT-025 |
0,25 mL |
56.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889181
|
Sampling Systems™
1030AT-050 |
0,5 mL |
56.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15899181
|
Sampling Systems™
1030AT-075 |
0,75 mL |
56.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made from high quality 316L stainless steel
- Wide range of sample sizes
- Wide range of sampler lengths
- Easy to use
- A range of tips that let a single sampler be used to accurately sample a range of different volumes
Especificaciones
Punta | |
Acero inoxidable (316L) | |
Muestreo de polvo | |
12,5 mm |